CRISPR19
Lenti CRISPR Universal Non-Target Control#2 Plasmid DNA (LV04 vector)
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 50 μL
Concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA )
Application(s)
CRISPR
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.