CPS3500
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
sufficient for 500 mL substrate
Synonyme(s) :
CPS3
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 500 mL substrate
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable