CLS8388
Corning® Costar® traditional, round, plastic storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 125 mL, cap (plug seal), case of 24
Synonyme(s) :
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
154,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
154,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
red high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
Stérilité
sterile
sterile
Caractéristiques
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
Conditionnement
case of 24
Fabricant/nom de marque
Corning 8388
Contenance du flacon
125 mL
Diam. du col du flacon
~44 mm
Diam. du col
45 mm