CLS7058125
Pyrex® VISTA™ volumetric flask, class B
capacity 25 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
254,00 $
About This Item
254,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 70581-25
Capacité
25 mL