CLS6783
Corning® LSE™ Digital Water Bath
capacity 6 L, AC/DC input 120 V AC
Synonyme(s) :
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
1 350,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
1 350,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Entrée CA/CC
120 V (AC)
Matériaux
stainless steel
Fabricant/nom de marque
Corning 6783
Paramètres
ambient +5 and 99 °C temp. range
Capacité
6 L
Chambre, l × P × H
32 cm × 17 cm × 18 cm
Larg. externe × P × H
38 cm × 29 cm × 23 cm, H: 33 cm with cover
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Compact design
- Stainless steel chamber and cover
- Powerful 500W heater programmed by LED digital controller
- Precise temperature control by hydraulic thermostat