CLS67804
Corning® LSE™ digital microplate shakers
digital microplate shaker, accommodates up to 4 microplates, 120 V, 1/cs
Synonyme(s) :
laboratory mixer shaker, laboratory shakers, microplate shakers
1 860,00 $
About This Item
1 860,00 $
Produits recommandés
Entrée CA/CC
120 V AC
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
CE compliant
lid: no
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 6780-4
Paramètres
100-1400 rpm speed
L × l × H
16.8 cm × 27.9 cm × 15.3 cm
Poids
4.3 kg
Couleur
none
Catégories apparentées
Description générale
- Large capacity - process up to 4 microplates
- 3 mm orbit for resuspending, homogenizing or vortexing
- Large digital display with single-knob control
- Suitable for cold room or incubator use