CLS6630
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (1.25 mL), sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 6630
Volume
(1.25 mL)
Catégories apparentées
Description générale
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene