CLS6406125
PYREX® economy Squibb separatory funnel
polyethylene stopper, PTFE stopcock, pack of 4 ea
Synonyme(s) :
pouring funnel
658,00 $
About This Item
658,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PTFE stopcock
polyethylene stopper
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 6406-125
Corps, H × D.E.
257 mm × 60.3 mm
Capacité
125 mL
Tige, L × D.E.
52 mm × 7 mm
Volume
125 mL