CLS5650P250
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 250 mL, with GL-25 screw cap
Synonyme(s) :
Corning container
834,00 $
About This Item
834,00 $
Produits recommandés
Matériaux
long
perfluoroalkoxy copolymer
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Screw cap
Conditionnement
pack of 1
case of 5
Fabricant/nom de marque
Corning 5650P-250
H × D.E.
220 mm × 83 mm
Taille
250 mL