Principaux documents
CLS5650P100
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 100 mL, with GL-18 screw cap
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
long
perfluoroalkoxy copolymer
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Screw cap
Conditionnement
pack of 1
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5650P-100
H × D.E.
165 mm × 63 mm
Taille
100 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.