Principaux documents
CLS480135
Corning® Microcentrifuge Individual Adapters
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
Holds 0.2 mL tubes
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 480135
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 6765-HS
for use with 6766-HS
for use with 6767-HS
for use with Corning® LSE High Speed Microcentrifuges
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.