CLS480127
Corning® LSE™ single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 6 x 20 mm tubes, 1/cs
Synonyme(s) :
equipment replacement accessory
230,00 $
About This Item
230,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
Holds 6 x 20 mL tubes
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 480127
Adéquation
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Catégories apparentées
Description générale
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB