Principaux documents
CLS4517
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
20 EA
823,00 $
823,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 EA
823,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
823,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
film bottom
low base
Conditionnement
pack of 20 plates
pack of 20
Fabricant/nom de marque
Corning 4517
Superficie
0.16 cm2 , cell growth area
Volume de la paroi
190 μL
Volume de travail de la paroi
50 μL
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Articles
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.