Principaux documents
CLS4408
Tubes en bloc de 1,2 ml en PP à 96 puits Corning®
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, non-sterile, without rack, clear, 120/cs
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
120 EA
143,00 $
143,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
120 EA
143,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
eCl@ss :
32119210
Nomenclature NACRES :
NB.11
143,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
round bottom wells clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
Conditionnement
case of 120
pack of 120
Fabricant/nom de marque
Corning 4408
D.E. du tube
0.340 in.
Capacité du tube
1.2 mL
Volume de travail du tube
≤1mL
Couleur
clear plate
clear
Description générale
  • Cluster tubes strips are composed of 8 x 1.2mL polypropylene tubes in a strip designed to fit in a standard 96 well microplate format
  • Does not include rack
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.