CLS432134
Corning® Ice Bucket with lid, round
2.5 L, pink
Synonyme(s) :
storage container
145,00 $
About This Item
145,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 432134
Hauteur
12.1 cm
Diam. de la partie supérieure
24.1 cm
Couleur
pink
Catégories apparentées
Description générale
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.