Principaux documents
CLS431844
Corning® centrifuge bottle
with silicon O-ring screw cap, capacity 500 mL, polypropylene
Synonyme(s) :
centrifugation bottles, digestion bottles, shaking bottles
24 EA
1 120,00 $
1 120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
1 120,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
1 120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom tube
polypropylene
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
autoclavable
cap
Conditionnement
pkg of 24 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 431844
Paramètres
13700 × g max. RCF
Capacité
500 mL
Caractéristiques et avantages
  • Corning® centrifuge bottles have a specially designed cap for improved grip
  • Includes clear graduations and textured marking spot.
  • Bottles are designed with extra-thick walls for high durability
  • Wide mouth for easier liquid filling
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Unique design aid researchers to reduce the number of centrifugation cycles and enhance productivity
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.