CLS431682
Corning® vent cap, for 5 L Erlenmeyer flasks
polycarbonate bottom (baffled), sterile
Synonyme(s) :
Corning Vent Cap, Vent Cap for 5L Flask, Vented Cap for 5 L Flask
376,00 $
About This Item
376,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate bottom (baffled)
wide-mouth
Stérilité
sterile
Caractéristiques
closure type Vented cap
Conditionnement
pack of 24 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 431682
Capacité
5 L