CLS431420
Corning® cryogenic vial with washer
red cap, sterile
Synonyme(s) :
cryovials
67,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
About This Item
67,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
red cap
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
Description
internal thread, self-standing
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 50 ea
case of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 431420
Paramètres
-196 °C min. temp.
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Diam. du bouchon
0.47 in.
Capacité
2 mL
D.E. du tube
0.50 in.
Couleur
natural
Raccords
cap (Internal Thread)
Description générale
- Withstand temperatures to -196 °C
- Silicone washer for a secure seal
- Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
- Sterilized by gamma radiation
- Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free