Principaux documents
CLS431119
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 1-2 mL
Synonyme(s) :
cryovials
10 EA
209,00 $
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
209,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123304
Nomenclature NACRES :
NB.13
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Holds 81 x 1-2 mL tubes
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 431119
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Caractéristiques et avantages
  • Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
  • Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Grooves on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.