CLS4071
Corning® Lambda® plus single channel pipettor
volume 0.5-10 μL
Synonyme(s) :
single-channel pipettor
380,00 $
About This Item
380,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
autoclavable
single-channel
Fabricant/nom de marque
Corning 4071
Plage de mesure du volume
0.5-10 μL
Volume
10 μL
Application(s)
PFAS testing
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.