Principaux documents
CLS400084
Support rod for Corning® hot plates and stirrers
stainless steel
1 EA
76,90 $
76,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
76,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.73
76,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Fabricant/nom de marque
Corning 400084
Diam. × L
5/16 in. × 12 in.
Catégories apparentées
Description générale
These 5/16 x 12 inch stainless steel support rods screw into the base of Corning PC-200/210/220 series hot plate/stirrers.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.