Principaux documents
CLS3732
Corning® CellSTACK® accessories
universal cap, diam. 33 mm, sterile
Synonyme(s) :
cell culture chamber accessory
4 EA
88,90 $
88,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
88,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
88,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
screw top orange high-density polyethylene cap
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 3732
Diamètre
33 mm
Catégories apparentées
Description générale
  • 33 mm polyethylene threaded cap
  • Vented overcap has 0.2 μm PTFE membrane sealed into the peelable foil cover
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Double bagged
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Informations légales
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.