CLS3721
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 5, sterile, lid
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black polystyrene
clear bottom
flat bottom clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
bag of 5
Fabricant/nom de marque
Corning 3721
Taille
96 wells
P des puits
10.7 mm
Volume des puits
190 μL
Volume de travail par puits
25-125 μL
Adéquation
suitable for tissue
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface