Principaux documents
CLS3693
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
25 EA
260,00 $
100 EA
800,00 $
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
260,00 $
100 EA
800,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
round white wells
white bottom
white polystyrene
Description
non-treated
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Conditionnement
bag of 25 inner package
Fabricant/nom de marque
Corning 3693
Volume maximum
190 μL
Taille
96 wells
P des puits
10.7 mm
Volume de travail
125 μL
Couleur
white
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.