Principaux documents
CLS3679
Corning® UV-Transparent Microplates
half area, flat bottom clear, pkg of 25 per bag, non-sterile, lid: no
Synonyme(s) :
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
50 EA
1 040,00 $
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
1 040,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear polystyrene plate
flat bottom clear
round clear wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
half area
Conditionnement
pkg of 25 per bag
Fabricant/nom de marque
Corning 3679
Taille
96 wells
Volume des puits
205 μL
Volume de travail par puits
25-125 μL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Description générale
Compatible with Molecular Devices SPECTRAmax 190 and 250 plate readers.
Caractéristiques et avantages
  • Corning® UV-Transparent Microplates are ideal for determining protein and/or nucleic acid concentrations.
  • Half Area microplate with UV-transparent well bottom.
  • Free of DNase- and RNase.
  • Acrylic base for greater strength and maximum leak resistance.
  • Well volume of 205 μL; working volumes of 25 to 100 μL.
  • 1cm pathlength corresponds to 175 μL volume.
  • Lids are available separately.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.