Principaux documents
CLS3584
Corning® volume adapter for 96 well filter plates
metal, non-sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
metal
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 10 ea
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 3584
Volume des puits
1 mL
Puits
96 wells
Description générale
Volume adapter mounts on top of the 96 well FiltrEX; filter plate and allows larger volumes (1mL) to be applied to each well in a filter plate. Adapters are nonsterile.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.