Principaux documents
CLS356469
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Dish
diam. 100 mm, sterile
Synonyme(s) :
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 40 ea (4 packs )
Fabricant/nom de marque
Corning 356469
Diamètre
100 mm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable