Principaux documents
CLS353143
Corning® Falcon® Cell Culture Multi-Flask
capacity 525 mL, 3-layer, cap, vented
Synonyme(s) :
Corning container
12 EACH
339,00 $
339,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EACH
339,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
339,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Caractéristiques
cap vented
Fabricant/nom de marque
Corning 353143
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Capacité
525 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.