Principaux documents
CLS352018
Corning® Falcon® Polypropylene Round Bottom Test Tubes
capacity 14 mL, cap: no, sterile
Synonyme(s) :
culture tube
1000 EACH
344,00 $
344,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EACH
344,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.13
344,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap: no
Fabricant/nom de marque
Corning 352018
Capacité
14 mL
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.