CLS3519
Corning® Netwells® accessories
white reagent tray
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 200 ea
pack of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 3519
Taille
1 well
Couleur
white
Catégories apparentées
Description générale
Lids not included
White polystyrene reagent trays offer enhanced contrast when running colorimetric reactions
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.