Principaux documents
CLS33982B
Corning® PYREX® glass housing filter discs
coarse frit
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Pyrex® fritted support base with 40/35 joint, for 47 mm microfiltration assembly, coarse frit
Matériaux
glass housing
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning
Diamètre
47 mm
Diam. du col
33-41 mm
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.