Principaux documents
CLS3391
Supports perméables Corning® HTS Transwell®, 96 puits
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane
Synonyme(s) :
corning transwell, transwell corning
5 EA
2 940,00 $
2 940,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
2 940,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NA.75
2 940,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
polystyrene
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
plate format: 96 well
Conditionnement
case of 5
Fabricant/nom de marque
Corning 3391
Épaisseur de la membrane
10.0 μm
Taille
0.235 mL
96 wells
Couleur
clear plate
Dimension de pores
0.4 μm pore size
Adéquation
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
  • Ce produit inclut l′unité Transwell® (1 plateau intégré à 96 puits), plaque réservoir (pour étapes de croissance cellulaire), plaque réceptrice (96 puits, pour étapes de croissance ou test) et 2 couvercles stériles ; 5 kits par boîte
  • Membrane en PC (polycarbonate) à pores de 0,4 μm
  • La membrane est traitée pour optimiser l′adhérence cellulaire
  • La surface de croissance mesure 0,143 cm², ce qui représente une superficie plus large de 20-50 % par rapport aux autres marques
  • Grandes ouvertures d′accès apicales et basolatérales
  • Conception optimisée pour l′automation avec des ouvertures d′alimentation multicanaux, une surface de saisie améliorée et un système de codes-barres
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.