CLS3081150LO
Pyrex® small knob top desiccator
Lower only
Synonyme(s) :
equipment replacement accessory
368,00 $
About This Item
368,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
Corning 3081-150LO
Catégories apparentées
Description générale
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.