CLS13952LHTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 2 L, with PBT high temperature caps
Synonyme(s) :
1395-2LHTC, media bottle, pyrex bottle
1 490,00 $
About This Item
1 490,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
graduations 400 ‑ 1800 mL graduation interval: 200 mL
wide mouth
Conditionnement
case of 10 ea
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 1395-2LHTC
Flacon, H × D.E.
262 mm × 136 mm
Capacité
2 L
Raccords
GL 45 thread