CLS11680
Corning® storage bottles, polystyrene
capacity 1 L, pore size 0.2 μm, I.D. 1/8 in. , C-Flex, sterile
Synonyme(s) :
Plastic Laboratory Bottles
1 190,00 $
About This Item
1 190,00 $
Produits recommandés
Matériaux
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 11680
D.I.
1/8 in. , C-Flex
Diam. du col du flacon
~42 mm
Capacité
1 L
Dimension de pores
0.2 μm
Raccords
filter male Luer lock/female Luer lock