Principaux documents
CLS1003P100
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 100 mL
Synonyme(s) :
Corning container
1 EA
116,00 $
12 EA
1 070,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
116,00 $
12 EA
1 070,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
perfluoroalkoxy copolymer
Caractéristiques
graduations (20 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1003P-100
H × D.E.
72 mm × 51 mm
Taille
100 mL
Description générale
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.