CLLS1009
SW48 Cells PTEN -/-
Human female colon, colorectal adenocarcinoma
5 280,00 $
About This Item
5 280,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
SW48 Cells PTEN -/-,
Source biologique
human female colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... PTEN(5728)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Qualité
Clause de non-responsabilité