CLLS1004
DLD1 Cells PTEN -/-
human male colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
About This Item
product name
DLD1 Cells PTEN -/-,
Source biologique
human male colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... PTEN(5728)
Description générale
DLD1 Cells PTEN -/- are colorectal adenocarcinoma, epithelial cells, from a human adult male, with a ZFN knock out modification.
This product corresponds to ATCC Cat. No.CCL-221
Application
Media Renewal changes two to three times per week
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture Ratio: approx. 1:3 to 1:10
The base medium for this cell line is RPMI, Cat. No. R5886. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: fetal bovine serum, Cat. No. F4135, to a final concentration (v/v) of 10%.
The cell freezing medium is DMSO 1X (Cat. No. C6164)
Caractéristiques et avantages
These DLD-1 cells are adherent, with a doubling time of approx. 20 hours.
Zinc finger nuclease (ZFN) knock out on chromosome 10q23.31
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, PCR assay for cell line species confirmation.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Scientific reports, 5, 17873-17873 (2015-12-15)
PTEN is a powerful tumor suppressor that antagonizes the cytoplasmic PI3K-AKT pathway and suppresses cellular proliferation. PTEN also plays a role in the maintenance of genomic stability in the nucleus. Here we report that PTEN facilitates DNA decatenation and controls