Principaux documents
10T½
99072801, mouse embryo (c3h), Fibroblast-like
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
product name
10T½, 99072801
Source biologique
mouse embryo (c3h)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Fibroblast-like
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Mouse embryo fibroblast
Description de la lignée cellulaire
Clone 8, contact inhibited, semi-normal.
Milieu de culture
BME + 10% FBS.
Procédure de repiquage
Split sub confluent cultures (70-80%) 1:3 ie. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA. 37°C; 5% CO2
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.