Ishikawa Cell Line human
99040201, human uterus, Epithelial-like
Synonyme(s) :
ISHI Cells, Ishikawa Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
Ishikawa Cell Line human, endometrial adenocarcinoma, 99040201
Source biologique
human uterus
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial-like
Produits
Not specified
Récepteurs
Oestrogen, progesterone
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,12
D16S539: 9
D5S818: 10,11
D7S820: 9,10
THO1: 9,10
TPOX: 8
vWA: 14,17
Milieu de culture
Procédure de repiquage