LB253
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 98062330-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98062330-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 9,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage