VPM 45
93113034, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-MHC class II DQβ chain, ovine
About This Item
Source biologique
Mouse x Mouse Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 93113034-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93113034-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myélome
NS0
Réactivité
Anti-MHC class II DQβ chain, ovine
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage