A375 Cell Line human
88113005, human skin, Epithelial
Synonyme(s) :
A-375 Cells, A375-MEL Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
A375 Cell Line human, 88113005
Source biologique
human skin
Description
Human malignant melanoma
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal no. = 62 (hypotriploid) 9 marker chromosomes. Normal N2, N6 and N22 present.
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage