CRI-D2
88031605, rat pancreas, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
product name
CRI-D2, 88031605
Source biologique
rat pancreas
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Insulin and glucagon
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Contenu apparenté
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.