V79-HG04
87020406, hamster lung, Fibroblast-like
About This Item
Produits recommandés
product name
V79-HG04, 87020406
Source biologique
hamster lung
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Aneuploid
Morphologie
Fibroblast-like
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.