HS-Sultan
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 87012701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012701-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Hyperdiploid modal no=48
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Immunoglobulin G (IgG) kappa chains in spinner culture. Endoplasmic reticulum in stationary culture.
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,8
vWA: 15,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage