RD
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85111502, human embryo, Spindle shaped
About This Item
Source biologique
human embryo
Conditionnement
tube of 5 μg 85111502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85111502-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal no. 56
Morphologie
Spindle shaped
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13
D16S539: 10,11
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 18
Milieu de culture
Procédure de repiquage