Pu-518
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse blood
Conditionnement
tube of 5 μg 85051501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85051501-1VL
Mode de croissance
Semi-adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Macrophage
Produits
Not specified
Récepteurs
Immunoglobulin, complement
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage