FM-79
13012423, human skin, Fibroblastic
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
FM-79, from human skin, 13012423, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Source biologique
human skin
Description
Human melanoma, metastasis
Conditionnement
tube of 5 μg 13012423-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012423-1VL
Mode de croissance
Adherent
Morphologie
Fibroblastic
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 10,12
D7S820: 10,12
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 16,17
Milieu de culture
Procédure de repiquage