FM-28
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human skin
Conditionnement
tube of 5 μg 13012412-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012412-1VL
Mode de croissance
Adherent
Morphologie
Fibroblastic
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 13
D13S317: 12
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 10,14
THO1: 6
TPOX: 9.3
vWA: 16,17
Milieu de culture
Procédure de repiquage